Documentos Principais
553190
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
155.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone is a piperidone derivative. It can be synthesized by employing enamine derived from isobutyraldehyde and piperidone as a starting reagent.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemistry of phosphorous acid: new routes to phosphonic acids and phosphate esters.
Redmore D.
The Journal of Organic Chemistry, 43(5), 992-996 (1978)