H42206
N-Methyl-4-piperidinol
98%
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Beilstein:
103024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4775 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
chave InChI
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
Reactant for synthesis of:
- Optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents
- Substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis
Reactant for synthesis of:
- CaMKII inhibitors
- VEGFR and FGFR kinase inhibitors
- Phosphoinositide-3-kinase inhibitors
- Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?