Documentos Principais
550655
Sigma-Aldrich
Heptylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
203.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in diethyl ether
p.e.
35 °C
densidade
0.841 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)