About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.577 (lit.)
p.e.
282-283 °C (lit.)
densidade
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6,11H,7H2,1-2H3
chave InChI
YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol may be used in the preparation of (3-hydroxymethylphenyl)trimethylammonium iodide by reacting with methyl iodide.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Asse Marjasvaara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(10), 1139-1146 (2004-10-07)
Substituted benzyl alcohol was oxidized enzymatically with a laccase-mediator system and the products were investigated as a function of time by nanoelectrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (nanoESI-FTICRMS). With Trametes versicolor laccase (TVL), the mediator, 2,2',6,6'-tetramethylpiperidine-N-oxyl radical
Haifaa Mokbel et al.
Macromolecular rapid communications, 41(15), e2000289-e2000289 (2020-07-09)
Free radical polymerization upon near-infrared (NIR) light is still the subject of intense research efforts and remains a huge challenge particularly for long wavelengths (>1000 nm). In this study, a NIR sensitizer operating upon long wavelength (1064 nm) is proposed for an