548618
2-Benzyl-4-chlorophenol
95%
Sinônimo(s):
Chlorophene
Ensaio
95%
p.e.
160-162 °C (lit.)
pf
46-49 °C (lit.)
densidade
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2
chave InChI
NCKMMSIFQUPKCK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?