547522
StratoSpheres™ PL-MPH resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
Morpholine, polymer-bound
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
StratoSpheres™
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
3.0-4.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
50-100 mesh
grupo funcional
amine
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
chave InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3