Documentos Principais
541389
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
41 °C (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c1-5(2)7-3-4(6)8-5/h3H2,1-2H3
chave InChI
JKUCOZWILDFXMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one can be prepared via condensation reaction between glycolic acid and acetone in the presence of P2O5 in diethyl ether.
Aplicação
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one may be used in the synthesis of the following N,N-disubstituted amides of glycolic acid:
  • N,N-diethyl-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-butyl)-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-hexyl)-2-hydroxyacetamide
  • 4-hydroxyacetylpiperidine
  • 4-hydroxyacetylmorpholine
  • N-ethyl-N-phenyl-2-hydroxyacetamide
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
135.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A novel method for the synthesis of 2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolan-4-one, and its reactions with secondary amines.
Boyko VI, et al.
Synthesis, 2007(14), 2095-2096 (2007)