Documentos Principais
536814
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 5 solution
generation 5, 5% in methanol
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)128
Peso molecular:
28950.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
amidoethanol surface groups
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
generation 5
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
5% in methanol
Nº de grupos de superfície
128
índice de refração
n20/D 1.3374
densidade
0.786 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Contains 128 surface hydroxyl groups.
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)