Documentos Principais
533491
Sigma-Aldrich
Trityl chloride, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: thiol reactive
Extensão da rotulagem
1.0-1.8 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)