536180
4-Vinylaniline
97%
Sinônimo(s):
4-Aminostyrene
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.626 (lit.)
p.e.
213-214 °C (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1,9H2
chave InChI
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A monomer to prepare electrically conductive polyvinylaniline/polyaniline (PVAN/PANI) bilayer for surface modification of bacterial cellulose (BC) nanofibril network. This material can be utilized as an electrochemical biosensor for nerve regenerative medicine.
- To functionalize carbon nanodots for in vivo fluorometric biosensors, for the detection of mercury and cysteine.
- As a precursor to prepare conductive and biocompatible hydrogels forwound healing applications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?