530301
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridinium hydrochloride
Ensaio
97%
pf
155 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccnc(CCl)c1OC
InChI
1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
chave InChI
YYRIKJFWBIEEDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?