Documentos Principais
529729
Sigma-Aldrich
trans-Styrene-α, β-d2
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
C6H6CD=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
106.16
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥96 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
contém
hydroquinone-d6 as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C=C(/[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D,2D/b2-1-
chave InChI
PPBRXRYQALVLMV-ITQDIREFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
88.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)