Key Documents
524832
Sigma-Aldrich
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
96%
Sinônimo(s):
Ethyleneallophanoyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
148.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
147-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)N1CCNC1=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2/c5-3(8)7-2-1-6-4(7)9/h1-2H2,(H,6,9)
chave InChI
NXJZQSRAFBHNLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride (Ethyleneallophanoyl chloride) is an imidazoline derivative. It is a straight-chain allophanoyl chloride.
Aplicação
Reactant for ytterbium metal promoted reactions
Reactant for synthesis of selenoesters by samarium diiodide induced reductive cleavage of Se-Se bonds
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
The Dehydrochlorination of Allophanoyl Chlorides. A New Synthesis of Isocyanates.
Sayigh AAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(11), 3344- 3347 (1964)