Key Documents
524522
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Y(C5H4CH2(CH2)2CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
452.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: yttrium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.5685 (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Y/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
chave InChI
VPFJVCJZOKOCHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 39 Yttrium
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.