Documentos Principais
519022
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4CF3CHCHB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
215.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
204-210 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8BF3O2/c11-9(12,13)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(14)15/h1-6,14-15H/b6-5+
chave InChI
BBNQFBHQOPZKTI-AATRIKPKSA-N
Aplicação
Reactant for:
Microwave-assisted Suzuki-Miyaura cross-coupling
Cobalt-catalyzed coupling reactions
Preparation of vinylic MIDA boronates
Synthesis of C2-aryl pyrrolobenzodiazepine antitumor agents
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)