Documentos Principais
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4S(O)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
155.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
pf
118-121 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
chave InChI
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)