Documentos Principais
516317
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
p.e.
243 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Kimball S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)