Documentos Principais
152129
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
99%
Sinônimo(s):
3-Methyl-p-anisaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(OCH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
2084045
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
pb
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
MYLBIQHZWFWSMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde was used in the preparation of (4-methoxy-3-methylphenyl)-2-nitroalkene.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tamer Awad et al.
Journal of chromatographic science, 45(8), 477-485 (2007-11-21)
The five side-chain regioisomers of 4-methoxy-3-methylphenethylamine constitute a unique set of compounds having an isobaric relationship with the controlled drug substance 3,4-methylenedioxymethamphetamine (3,4-MDMA or Ecstasy). These isomeric forms of the 4-methoxy-3-methylphenethylamines have mass spectra essentially equivalent to 3,4-MDMA, and all