Documentos Principais
55543
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-o-anisaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
2045122
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
pf
158-161 °C
grupo funcional
carbonyl
hydroxyl
arquitetura do polímero
functionality: heterobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(OC)=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
chave InChI
WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Vanilina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanilina
Mathias Dimde et al.
Biomaterials science, 5(11), 2328-2336 (2017-10-17)
In the present study, a pH sensitive nanogel platform for gene delivery was developed. The cationic nanogels based on dendritic polyglycerol (dPG) and low molecular weight polyethylenimine units were able to encapsulate siRNA during the manufacturing process. The thiol-Michael nanoprecipitation