Documentos Principais
152056
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-p-anisaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H2(CH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
pf
31-35 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
chave InChI
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)