Documentos Principais
510475
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)nickel(II)
97%
Sinônimo(s):
1,1′-Dimethylnickelocene
About This Item
Fórmula linear:
Ni(C5H4CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
216.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
p.e.
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
chave InChI
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Nickel sandwich complexes
  • N-heterocyclic carbene complexes
  • Functionally substituted monocyclopentadienyl compounds
Características e benefícios
Volatile OMCVD precursor for the controlled growth of nickel nanoparticles on silicon substrates. Possible uses for metallic nickel nanoparticles embedded on silicon include the manufacture of high-density storage media 9. Nickel oxide thin films are generated via OMCVD in the presence of O2 or H2O2.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)