Key Documents
733881
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfoxide
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C5D3H11N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
211.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
chave InChI
BXPMAGSOWXBZHS-FONWFMSDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)