Key Documents
510424
Sigma-Aldrich
3-Butylthiophene
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12S
Número CAS:
Peso molecular:
140.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
pb
181-183 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
chave InChI
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup