Documentos Principais
499501
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3,5-Dibromobenzene boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
279.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
chave InChI
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in:
  • Vacuo condensation and on-surface radical addition for synthesis of phenylene-boroxine networks
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines yielding functionalized dihalophenylboronic acids
  • Cycloboronation of tetrasubstituted butanetetraols
  • Homocoupling of arylboronic acids
  • Synthesis of borondipyrromethene hybrids
  • Studies of structure and activity of NHC and dendritic NHC iridium complexes
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)