Documentos Principais
498777
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
250.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.965 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC([Zn]Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
NGNKVUPYJMWMBZ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)