Key Documents
497908
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
(2-Cyanoethyl)zinc bromide, Bromo(2-cyanoethyl)zinc
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CH2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
199.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.955 g/mL at 25 °C
grupo funcional
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]CCC#N
InChI
1S/C3H4N.BrH.Zn/c1-2-3-4;;/h1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ORVPRNKQWGHTKP-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)