Documentos Principais
489050
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-2-15N dihydrochloride
99 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
220.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
190 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCCCCC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i8+1;;
chave InChI
JBBURJFZIMRPCZ-IAAMHKOASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)