Documentos Principais
498211
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
(-)-chiro-Inositol, L-chiro-Inositol
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensão da rotulagem
1.5-2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
chave InChI
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reacts with nucleophiles
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)