Key Documents
494615
Sigma-Aldrich
Piperidine, polymer-bound
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
(Piperidinomethyl)polystyrene, 1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
3.0-4.0 mmol/g loading
Aplicação
This polymer-bound tertiary amine eases the purification step of organic synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)