Key Documents
494100
Sigma-Aldrich
Silicon tetrabromide
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetrabromosilane
About This Item
Fórmula linear:
SiBr4
Número CAS:
Peso molecular:
347.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
2.8 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: silicon
pb
153 °C (lit.)
pf
5 °C (lit.)
densidade
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
chave InChI
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.