Documentos Principais
492582
Sigma-Aldrich
Ethylamine-15N hydrochloride
99 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
C2H515NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
82.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
107-108 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i3+1;
chave InChI
XWBDWHCCBGMXKG-FJUFCODESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)