Key Documents
492248
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Dimethyl butanedioate-2,2,3,3-d4
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
pf
18-19 °C (lit.)
densidade
1.148 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
chave InChI
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)