Documentos Principais
491527
Sigma-Aldrich
4′-Chloroacetophenone-2′,3′,5′,6′-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone
About This Item
Fórmula linear:
ClC6D4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.5549 (lit.)
p.e.
232 °C (lit.)
pf
14-18 °C (lit.)
densidade
1.192 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
chave InChI
BUZYGTVTZYSBCU-QFFDRWTDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)