Documentos Principais
491330
Sigma-Aldrich
Taurine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-Amino-15N-ethanesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
H215NCH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
126.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i3+1
chave InChI
XOAAWQZATWQOTB-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)