Documentos Principais
491209
Sigma-Aldrich
1-Dodecene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)913CH=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
170.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
214-216 °C (lit.)
pf
-35 °C (lit.)
densidade
0.767 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3/i1+1,3+1
chave InChI
CRSBERNSMYQZNG-ZKDXJZICSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)