Documentos Principais
490571
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled potassium thiocyanate, Potassium rhodanide-15N
About This Item
Fórmula linear:
KSC15N
Número CAS:
Peso molecular:
98.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
pf
173 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[S-]C#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i2+1;
chave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-CGOMOMTCSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)