densidade de vapor
0.6 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
10 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
peso molecular
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
p.e.
−33 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
chave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Produtos recomendados
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger-Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?