Documentos Principais
486868
Sigma-Aldrich
Methane-d3
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CHD3
Número CAS:
Peso molecular:
19.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
0.55 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D3
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)