Documentos Principais
486167
Sigma-Aldrich
Propionitrile-d5
99 atom % D
Sinônimo(s):
Pentadeuteriopropionitrile
About This Item
Fórmula linear:
C2D5CN
Número CAS:
Peso molecular:
60.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
97 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
FVSKHRXBFJPNKK-ZBJDZAJPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)