Key Documents
481920
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline
95%
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO2C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
225.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
96 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)14(12,13)6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
chave InChI
GNVFCXUZQGCXPB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline, also known as p-(trifluoromethylsulfonyl)aniline, is an aniline derivative.
Aplicação
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline may be used in the preparation of 1-azido-4(trifluoromethanesufonyl)benzene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organic synthesis in soft wall-free microreactors: real-time monitoring of fluorogenic reactions.
Marchand G, et al.
Analytical Chemistry, 80(15), 6051-6055 (2008)