Documentos Principais
485330
Sigma-Aldrich
Benzene-d5
99 atom % D
Sinônimo(s):
Pentadeuteriobenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6HD5
Número CAS:
Peso molecular:
83.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.930 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-RALIUCGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)