Documentos Principais
485187
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-d13
98 atom % D
Sinônimo(s):
Hexyl-d13 bromide
About This Item
Fórmula linear:
CD3C(CD2)4CD2Br
Número CAS:
Peso molecular:
178.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4475 (lit.)
p.e.
154-158 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
1.269 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+13
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
chave InChI
MNDIARAMWBIKFW-UTBWLCBWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Caitlyn M Wolf et al.
Soft matter, 15(25), 5067-5083 (2019-06-12)
The molecular morphology and dynamics of conjugated polymers in the bulk solid state play a significant role in determining macroscopic charge transport properties. To understand this relationship, molecular dynamics (MD) simulations and quantum mechanical calculations are used to evaluate local