Key Documents
483893
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium chloride
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Dimethylformiminium chloride, Methylenedimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH2=N+(CH3)2Cl-
Número CAS:
Peso molecular:
93.56
Beilstein:
505955
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
pf
146-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reacant for:
Preparation of dihydronaphthyridinones as HIV-1 integrase inhibitors
Mannich reactions
Preparation of cyanotetrahydrooxo-ß-carbolines via cyclocondensation reactions
Asymmetric synthesis of phalarine via stereospecific Pictet-Spengler cyclocondensation and traceless chirality transfer from L-tryptophan
Synthesis of functionalized diarylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) and 5-lipoxygenase (5-LOX)
Synthesis of (±)-phalarine with the rearrangement of an azaspiroindolenine and Gassman oxindole preparation as key steps
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)