About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
125-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
chave InChI
SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid can be used:
- As a reactant in meatal-catalyzed Suzuki−Miyaura cross-coupling reaction.
- To prepare hydroxy(trimethoxy)phenanthrene by cross-coupling with bromo(benzyloxy)methoxybenzaldehyde followed by condensation and debenzylation reaction.
- To synthesize 2,4-dimethoxy-1-(trifluoromethyl)benzene via Cu-catalyzed trifluoromethylation reaction.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Synthesis of Phenanthrenes and Polycyclic Heteroarenes by Transition-Metal Catalyzed Cycloisomerization Reactions
Mamane V, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(18), 4556-4575 (2004)