483354
Scandium(III) triflate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sc(OTf)3, Scandium tris(trifluoromethanesulfonate), Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid scandium(III) salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.995% trace metals basis
adequação da reação
core: scandium
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?