481882
Cadmium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cadmium monosulfate, Cadmium sulfate (Cd(SO4 ))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤100 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Bone,Kidney,Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.