202924
Cadmium sulfate hydrate
≥99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sulfuric acid cadmium salt hydrate
Ensaio
≥99.995% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Bone,Kidney,Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.