grau
ACS reagent
Ensaio
≥99.0%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezas
≤0.005% insolubles
perda
≤1.0% loss on drying
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
NO3- and NO2-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.05%
cadeia de caracteres SMILES
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
It may be used as cadmium source in the synthesis of the following:
- cadmium sulfide (CdS) thin films
- cadmium carbonate (CdCO3) microcrystals
- cadmium sulfide-montmorillonite nanocomposites
- cadmium sulfate phases
- cadmium sulfide (CdS) quantum dots
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Bone,Kidney,Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3