480479
Bromocyclohexane-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Cyclohexyl bromide-d11
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
166-167 °C (lit.)
densidade
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
chave InChI
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?