Documentos Principais
478865
Sigma-Aldrich
Zirconium tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
≥99.99%
Sinônimo(s):
Zr(TMHD)4
About This Item
Fórmula linear:
Zr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)4
Número CAS:
Peso molecular:
824.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99%
Formulário
solid
adequação da reação
core: zirconium
pf
332-339 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Zr](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/4C11H20O2.Zr/c4*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h4*7,12H,1-6H3;/q;;;;+4/p-4/b4*8-7-;
chave InChI
MLSNEJQSDZMDFZ-DNSQIVDOSA-J
Descrição geral
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Aplicação
Zirconium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Características e benefícios
Precursor for zirconia thin films, with deposition at lower temperatures promoted by Pd(hfac)2, or yttria-stabilized zirconia films on silicon and on stainless steel substrates. Zirconium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chen, I-S.
Chemistry of Materials, 11, 209-209 (1999)
Artigos
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
478865-5G4061833323823
478865-25G